Få mere at vide
(S)-Alpha,Alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile Hydrobromide |
| CAS | 194602-27-2 |
| Molekylær formel | C18H19BrN2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (3S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile Hydrobromide, (S)-2,2-Diphenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetonitrile Hydrobromide, 2,2-Diphenyl-2-(3S)-3-pyrrolidinylacetonitrile Hydrobromide, 3-(S)-(+)-(1-cyano-1,1-diphenylmethyl)pyrrolidine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2.BrH/c19-14-18(17-11-12-20-13-17,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10,17,20H,11-13H2;1H/t17-;/m1./s1 |
| SMIL | Br.N#CC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2,2-diphenyl-2-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]acetonitrile;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.26 |
| Formel vægt | 342.0732 |