Få mere at vide
(S)-alfa-allylglycin-ethylester p-toluensulfonat, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11945771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11945771 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11945771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441280010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-α-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonate
Navn note 98%
CAS 1231709-21-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131°C to 133°C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H13NO2·C7H8O3S
Mængde 1 g
Specifik rotation 13
Synonym s-allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonateee, ethyl 2s-2-amino-4-pentenoate 4-methylbenzenesulfonate 1:1
InChI nøgle MEQLYDZSCPUCRY-RGMNGODLSA-N
SMIL CCOC(=O)C(CC=C)N.CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn ethyl-(2S)-2-aminopent-4-enoat;4-methylbenzensulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 315.39
PubChem CID 119026235
Formel vægt 315.39
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (S)-alpha-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonate