Få mere at vide
(S)-(-)-alfa-allylglycin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053240 250 mg Glasflaske 250mg
10626924 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275412500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16338-48-0 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16338-48-0
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00002627
InChI nøgle WNNNWFKQCKFSDK-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-allylglycine, s-2-aminopent-4-enoic acid, 2s-2-aminopent-4-enoic acid, h-gly ally-oh, s---2-amino-4-pentenoic acid, s-2-amino-4-pentenoic acid, s-allylglycine, l-2-amino-4-pentenoic acid, 3-vinyl-l-alanine
PubChem CID 167529
IUPAC navn (2S)-2-aminopent-4-ensyre
SMIL C=CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-α-Allylglycine
Navn note 98%, (98% e.e.)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 253.0°C to 255.0°C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2CH(NH2)CO2H
Mængde 250 mg
Beilstein 04, 2852
Specifik rotation − 37.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 115.13
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.