Få mere at vide
(S)-Alpha-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naftalenpropansyre, TRC
Artikelnummer. 30404012
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30404012 1 g
1 options
Artikelnummer. 30404012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5984701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-alpha-(((9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl)amino)-2-naphthalenepropanoic Acid
CAS 112883-43-9
Molekylær formel C28H23NO4
Mængde 1 g
Synonym (alphaS)-alpha-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid, (S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(naphthalen-2-yl)propionic Acid, (S)-N-Fmoc-2-naphthylalanine, Fmoc-Nal(2)-OH, Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-Ala-OH
InChI formel InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Molekylvægt (g/mol) 437.49
Formel vægt 437.1627