Få mere at vide
(S)-(−)-Alfa,4-Dimethylbenzylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-alpha,4-Dimethylbenzylamine |
| CAS | 27298-98-2 |
| Molekylær formel | C9H13N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (alphaS)-alpha,4-Dimethylbenzenemethanamine, (-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (-)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (-)-p-Methyl-alpha-phenylethylamine, (1S)-(p-Tolyl)ethylamine, (1S)-1-(4-Methylphenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-(-)-4-Methyl-alpha-methylbenzylamine, (S)-(-)-p,alpha-Dimethylbenzylamine, (S)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (S)-alpha,4-Dimethylbenzylamine, N-[(1S)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](N)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | (1S)-1-(4-methylphenyl)ethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.21 |
| Formel vægt | 135.1048 |