Få mere at vide
(S)-(-)-alfa-(1-naftyl)ethylamin, 99+%
Artikelnummer. 10082900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10082900 1 g Glasflaske 1g
10299723 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217810010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10420-89-0
Molekylær formel C12H14N
Molekylvægt (g/mol) 172.25
MDL nummer MFCD00064179
InChI nøgle RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
IUPAC navn (1S)-1-naphthalen-1-ylethanamin
SMIL C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Orange til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 153,0 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH(CH3)NH2
Brydningsindeks 1,6217 til 1,6237
Mængde 1 g
Beilstein 12, III, 3111
Specifik vægtfylde 1.06
Specifik rotationstilstand - 60,00 (20,00 °C c=2,CH3OH)
Specifik rotation −60.00
Formel vægt 171.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.