missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Alogliptin Benzoate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Alogliptin Benzoate Salt |
| CAS | 1638544-64-5 |
| Molekylær formel | C18 H21 N5 O2 . C7 H6 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[[6-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-benzonitrile Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N5O2.C7H6O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3;1-5H,(H,8,9)/t15-;/m0./s1 |
| SMIL | CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O.OC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-[[6-[(3S)-3-aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl]methyl]benzonitrile;benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.513 |
| Formel vægt | 461.206 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?