missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Alogliptin Benzoate Salt, TRC

Artikelnummer. 30317474
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317474 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA575455500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Alogliptin Benzoate Salt
CAS 1638544-64-5
Molekylær formel C18 H21 N5 O2 . C7 H6 O2
Mængde 500 mg
Synonym 2-[[6-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-benzonitrile Benzoate
InChI formel InChI=1S/C18H21N5O2.C7H6O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3;1-5H,(H,8,9)/t15-;/m0./s1
SMIL CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O.OC(=O)c4ccccc4
IUPAC navn 2-[[6-[(3S)-3-aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl]methyl]benzonitrile;benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 461.513
Formel vægt 461.206
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.