Få mere at vide
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.22 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 21593-77-1 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 97.0% |
| Opløselighed | H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mål | Apoptosis |
| Mængde | 25 mg |