Få mere at vide
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Artikelnummer. 16409376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409376 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW013573
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine, one of the organosulfur compounds found in AGE, possess various biological effects including neurotrophic activity, anti-cancer activity, anti-inflammatory activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 161.22 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 21593-77-1
Produkttype Natural Products
Renhed 97.0%
Opløselighed H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Mål Apoptosis