missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Albuterol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30325449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA51449050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Albuterol Hydrochloride
CAS 50293-91-9
Molekylær formel C13 H21 N O3 . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym (S)-Albuterol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m1./s1
SMIL Cl.CC(C)(C)NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
IUPAC navn 4-[(1S)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 275.77
Formel vægt 275.1288
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.