Få mere at vide
(S)-(+)-Alanine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15840191
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15840191 100 g
15830191 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15840191 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160000100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-41-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Alanine
Smeltepunkt 295°C to 297°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00166369
Synonym (S)-(+)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala, (S)-(+)-Alanine
Tæthed 1.40 g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g