missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Adamantylglycin Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30314259
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314259 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA20870550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Adamantylglycine Hydrochloride
CAS 102502-64-7
Molekylær formel C12H20ClNO2
Mængde 50 mg
Synonym (αS)-Amino-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18NO2.ClH/c13-10(11(14)15)12-4-7-1-8(5-12)3-9(2-7)6-12;/h7-8,10H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7-,8+,10-,12-;/m1./s1
SMIL N[C@H](C(O)=O)C1(C[C@H]2C3)C[C@H]3C[C@H](C2)C1.Cl
IUPAC navn (S)-2-((3S,5S,7S)-adamantan-1-yl)-2-aminoeddikesyre brintkloridsalt
Molekylvægt (g/mol) 245.75
Formel vægt 245.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.