Få mere at vide
(S)-Adamantylglycin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30318252
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30318252 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30318252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA208705100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Adamantylglycine Hydrochloride
CAS 102502-64-7
Molekylær formel C12H20ClNO2
Mængde 100 mg
Synonym (αS)-Amino-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18NO2.ClH/c13-10(11(14)15)12-4-7-1-8(5-12)3-9(2-7)6-12;/h7-8,10H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7-,8+,10-,12-;/m1./s1
SMIL N[C@H](C(O)=O)C1(C[C@H]2C3)C[C@H]3C[C@H](C2)C1.Cl
IUPAC navn (S)-2-((3S,5S,7S)-adamantan-1-yl)-2-aminoeddikesyre brintkloridsalt
Molekylvægt (g/mol) 245.75
Formel vægt 245.12