Få mere at vide
(S)-Aclidinium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Aclidinium Bromide |
| CAS | 320346-78-9 |
| Molekylær formel | C26H30BrNO4S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Aclidinium Bromide Impurity 3 (S)-Aclidinium Bromide), (S)-3-(2-hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30NO4S2.BrH/c28-25(26(29,23-9-4-17-32-23)24-10-5-18-33-24)31-22-19-27(14-11-20(22)12-15-27)13-6-16-30-21-7-2-1-3-8-21;/h1-5,7-10,17-18,20,22,29H,6,11-16,19H2;1H/q+1;/p-1/t20-,22-,27+;/m1./s1 |
| SMIL | OC(C1=CC=CS1)(C2=CC=CS2)C(O[C@@]3([H])[C@H]4CC[N@+](C3)(CCCOC5=CC=CC=C5)CC4)=O.[Br-] |
| IUPAC navn | (1R,3S,4R)-3-(2-hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.55 |
| Formel vægt | 563.908 |