Få mere at vide
S-acetylthiocholiniodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482828
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482828 25 g 25g
11462828 1 g 1g
11472828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16802.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1866-15-5 | C7H16INOS | 289.175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1866-15-5
Molekylær formel C7H16INOS
Molekylvægt (g/mol) 289.175
MDL nummer MFCD00011819
InChI nøgle NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylthiocholine iodide, s-acetylthiocholine iodide, acetylthiocholine diiodide, 2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide, 2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide, acetylthiocholinjodid, choline, s-acetylthio-, iodide, 2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetyl thiobilineurine iodide
PubChem CID 74629
IUPAC navn 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMIL CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Acetylthiocholine iodide
Smeltepunkt 205°C to 209°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3916578
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 289.18
Procent renhed 98%