Få mere at vide
S-acetylthiocholiniodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606672 5 g Glasflaske 5g
10319273 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10606672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1866-15-5 | C7H16INOS | 289.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1866-15-5
MDL nummer MFCD00011819
InChI nøgle NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylthiocholine iodide, s-acetylthiocholine iodide, acetylthiocholine diiodide, 2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide, 2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide, acetylthiocholinjodid, choline, s-acetylthio-, iodide, 2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetyl thiobilineurine iodide
PubChem CID 74629
IUPAC navn 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMIL CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Acetylthiocholine iodide
Navn note 98%
Smeltepunkt 205°C to 210°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H16INOS
Lineær formel CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Molekylvægt (g/mol) 289.17
Formel vægt 289.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • S-Acetylthiocholine iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.