Få mere at vide
S-Acetylthioacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Acetylthioacetic Acid |
| CAS | 1190-93-8 |
| Molekylær formel | C4 H6 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3S/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(=O)SCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetylsulfanylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.15 |
| Formel vægt | 134.0038 |