Få mere at vide
(S)-(−)-a,4-Dimethylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30375557
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30375557 5 g
1 options
Artikelnummer. 30375557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4770505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-alpha,4-Dimethylbenzylamine
CAS 27298-98-2
Molekylær formel C9H13N
Mængde 5 g
Synonym (alphaS)-alpha,4-Dimethylbenzenemethanamine, (-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (-)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (-)-p-Methyl-alpha-phenylethylamine, (1S)-(p-Tolyl)ethylamine, (1S)-1-(4-Methylphenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-(-)-4-Methyl-alpha-methylbenzylamine, (S)-(-)-p,alpha-Dimethylbenzylamine, (S)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (S)-alpha,4-Dimethylbenzylamine, N-[(1S)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SMIL C[C@H](N)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn (1S)-1-(4-methylphenyl)ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048