Få mere at vide
(S)-(−)-a,4-Dimethylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30380182
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30380182 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30380182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD477050500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-alpha,4-Dimethylbenzylamine
CAS 27298-98-2
Molekylær formel C9H13N
Mængde 500 mg
Synonym (alphaS)-alpha,4-Dimethylbenzenemethanamine, (-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (-)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (-)-p-Methyl-alpha-phenylethylamine, (1S)-(p-Tolyl)ethylamine, (1S)-1-(4-Methylphenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-(-)-4-Methyl-alpha-methylbenzylamine, (S)-(-)-p,alpha-Dimethylbenzylamine, (S)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (S)-alpha,4-Dimethylbenzylamine, N-[(1S)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SMIL C[C@H](N)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn (1S)-1-(4-methylphenyl)ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048