Få mere at vide
(S)-9-[2-(Hydroxypropyl] Adenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-9-[2-(Hydroxypropyl)] Adenine |
| CAS | 14047-27-9 |
| Molekylær formel | C8 H11 N5 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (S)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, 9-[(2S)-2-Hydroxypropyl]adenine, L-(+)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, (αS)-6-Amino-α-methyl-9H-purine-9-ethanol, (S)-9-[2-(Hydroxypropyl] Adenine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)Cn1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | (2S)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.206 |
| Formel vægt | 193.0964 |