Få mere at vide
(S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475255
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475255 250 mg 250mg
15455255 1 g 1g
15465255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475255 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54086.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100986-89-8
Molekylær formel C13H9F2NO4
Molekylvægt (g/mol) 281.215
MDL nummer MFCD04039905
InChI nøgle NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Synonym levofloxacin q-acid, levofloxacin carboxylic acid, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2h-1,4 oxazino 2,3,4-ij quinoline-6-carboxylic acid, unii-08gt8fy84e, levofloxacin related compound b, levofloxacin acid, 3s-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin q-acid,-, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin related compound b usp
PubChem CID 688333
SMIL CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic ac
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Optisk rotation −64° (c=1 in DMSO)
Formel vægt 281.22
Procent renhed ≥97%