Få mere at vide
(S)-9,10-Difluoro-3-methyl-2,3,5,6-tetrahydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-9,10-Difluoro-3-methyl-2,3,5,6-tetrahydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one |
| CAS | 1798902-76-7 |
| Molekylær formel | C12H11F2NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F2NO2/c1-6-5-17-12-10(14)8(13)4-7-9(16)2-3-15(6)11(7)12/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)CCN1c23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.22 |
| Formel vægt | 239.0758 |