Få mere at vide
(S)-8-bis[(Phenylmethoxy)carbonyl]-3-imino-12,12-dimethyl-10-oxo-4-phenylmethyl Ester 11-Oxa-2,4,9-triazatridecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-8-bis[(Phenylmethoxy)carbonyl]-3-imino-12,12-dimethyl-10-oxo-4-phenylmethyl Ester 11-Oxa-2,4,9-triazatridecanoic Acid |
| CAS | 80981-00-6 |
| Molekylær formel | C34H40N4O8 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(41)36-28(29(39)43-22-25-14-7-4-8-15-25)20-13-21-38(33(42)45-24-27-18-11-6-12-19-27)30(35)37-31(40)44-23-26-16-9-5-10-17-26/h4-12,14-19,28H,13,20-24H2,1-3H3,(H,36,41)(H2,35,37,40)/t28-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN(C(=N)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 632.71 |