Få mere at vide
(S)-8,14-Dihydroxy Efavirenz, TRC
Artikelnummer. 30369237
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369237 1 mg
30374564 5 mg
30380081 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369237 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4682401MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 252343-27-4
Molekylær formel C14H9ClF3NO4
Molekylvægt (g/mol) 347.67
Synonym (S)-6-chloro-8-hydroxy-4-((1-hydroxycyclopropyl)ethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazin-2(4H)-one
SMIL Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)O[C@]2(C#CC3(O)CC3)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-8,14-Dihydroxy Efavirenz
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-7-5-8-10(9(20)6-7)19-11(21)23-13(8,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1
Formel vægt 347.0172