Få mere at vide
(S)-7-Hydroxy Efavirenz, TRC
Artikelnummer. 30395275
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395275 10 mg
30393154 1 mg
30393903 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80534510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 252343-24-1
Molekylær formel C14H9ClF3NO3
Molekylvægt (g/mol) 331.67
Synonym (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
IUPAC navn (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-7-hydroxy-4-(trifluormethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
SMIL Oc1cc2NC(=O)O[C@@](C#CC3CC3)(c2cc1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-7-Hydroxy Efavirenz
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-9-5-8-10(6-11(9)20)19-12(21)22-13(8,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1
Formel vægt 331.0223