missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-7-Amino-5H,7H-dibenzo[b,d]azepin-6-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-7-Amino-5H,7H-dibenzo[b,d]azepin-6-one |
| CAS | 847926-88-9 |
| Molekylær formel | C14 H12 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (7S)-7-Amino-5,7-dihydro-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O/c15-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)16-14(13)17/h1-8,13H,15H2,(H,16,17)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H]1C(=O)Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (7S)-7-amino-5,7-dihydrobenzo[d][1]benzazepin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.26 |
| Formel vægt | 224.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?