missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-7,8-Dihydroxy Efavirenz, TRC

Artikelnummer. 30375994
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375994 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4529792.5MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-7,8-Dihydroxy Efavirenz
CAS 2454245-79-3
Molekylær formel C14H9ClF3NO4
Mængde 2.5 mg
Synonym (S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-7,8-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazin-2(4H)-one
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-8-5-7-9(11(21)10(8)20)19-12(22)23-13(7,14(16,17)18)4-3-6-1-2-6/h5-6,20-21H,1-2H2,(H,19,22)/t13-/m0/s1
SMIL Oc1c(O)c2NC(=O)O[C@@](C#CC3CC3)(c2cc1Cl)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 347.67
Formel vægt 347.0172
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.