Få mere at vide
(S)-6-Methylnicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-6-Methylnicotine |
| CAS | 13270-56-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-6-Methylnicotine, Pyridine','2-methyl-5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, Nicotine','6-methyl- (8CI), Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(S)-, 2-Methyl-5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, (S)-6-Methylnicotine, 2-Methyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyrid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CN1[C@@H](CCC1)C=2C=CC(C)=NC2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.258 |
| Vis mere |