Få mere at vide
(S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 99%
Artikelnummer. 11309545
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309545 250 mg 250mg
11399535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18884.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58917-26-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58917-26-3
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD03093080
InChI nøgle OHEFFKYYKJVVOX-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-sulcatol, s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methyl-5-hepten-2-ol, s-+-6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-5-hepten-2s-ol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl-, 2s, +-sulcatol, s-6-methyl-hept-5-en-2-ol
PubChem CID 6971127
IUPAC navn (2S)-6-methylhept-5-en-2-ol
SMIL CC(CCC=C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Tæthed 0.844
Kogepunkt 78°C to 80°C (15 mmHg)
Flammepunkt 67°C (152°F)
Brydningsindeks 1.448
Mængde 250 mg
Beilstein 1720071
Optisk rotation +18° (Neat)
Formel vægt 128.22
Procent renhed 99%