Få mere at vide
(S)-6-Hydroxy Warfarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-6-Hydroxy Warfarin |
| CAS | 63740-80-7 |
| Molekylær formel | C19H16O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4,6-Dihydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, (S)-4,6-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, (S)-6-Hydroxywarfarin, 6-Hydroxy-S-warfarin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-14(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)15-10-13(21)7-8-16(15)24-19(17)23/h2-8,10,14,21-22H,9H2,1H3/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)C[C@H](C1=C(O)c2cc(O)ccc2OC1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4,6-dihydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.33 |
| Formel vægt | 324.0998 |