missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-6-Chloronicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-6-Chloronicotine |
| CAS | 112091-17-5 |
| Molekylær formel | C10H13ClN2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-pyridine, 6-Chloro-nicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2/c1-13-6-2-3-9(13)8-4-5-10(11)12-7-8/h4-5,7,9H,2-3,6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CN1CCC[C@H]1c2ccc(Cl)nc2 |
| IUPAC navn | 2-chloro-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.68 |
| Formel vægt | 196.0767 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?