Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10681714 Shop alle SCAT Europe produkter
Stopper nummer:
B53
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10681714
Brand: SCAT™ 107037
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flydende affald. For maksimal beskyttelse og effektivt arbejde med farligt affaldsvæske. Tilbyder flere muligheder for at forbinde forskellige rør- og kapillarstørrelser.
  • 360° frit drejende PTFE krop, modstandsdygtig over for aggressive medier
  • Udstødningsfiltersystem mod skadelige dampe
  • Fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
  • Fleksibelt system
  • Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
  • Laboratoriesikkerhed, tekniske beskyttelsesforanstaltninger, optimal beskyttelse ved indsamling af flydende affald
  • Omkostningseffektivitet
  • Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: tragtbrug, niveaukontrol forhindrer overfyldte beholdere
  • Kæmpe portefølje af trådstørrelser velegnet til affaldsbeholdere fra forskellige producenter
  • Sikker bortskaffelse af HPLC-affald
  • Høj arbejdsydelse
  • Personlig beskyttelse, undgå hudkontakt med organiske opløsningsmidler, arbejdssikkerhed, ergonomi
  • Forseglede flasker og beholdere
  • Skab et behageligt arbejdsklima
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Materiale PTFE
Antal kanaler 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5 til 11,5 mm ID
Trådstørrelse B53
Til brug med (applikation) HPLC bortskaffelsessystemer
Type Sikkerhedsaffaldshætte
Farve Hvid
Stopper nummer B53