Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter
Shop alle SCAT Europe produkter
Antal kanaler:
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5 til 11,5 mm ID
3 x 2,3/3,2 mm OD
4 x 2,3/3,2 mm OD
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5 til 11,5 mm ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 360° frit drejende PTFE krop, modstandsdygtig over for aggressive medier
- Udstødningsfiltersystem mod skadelige dampe
- Fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
- Fleksibelt system
- Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
- Laboratoriesikkerhed, tekniske beskyttelsesforanstaltninger, optimal beskyttelse ved indsamling af flydende affald
- Omkostningseffektivitet
- Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: tragtbrug, niveaukontrol forhindrer overfyldte beholdere
- Kæmpe portefølje af trådstørrelser velegnet til affaldsbeholdere fra forskellige producenter
- Sikker bortskaffelse af HPLC-affald
- Høj arbejdsydelse
- Personlig beskyttelse, undgå hudkontakt med organiske opløsningsmidler, arbejdssikkerhed, ergonomi
- Forseglede flasker og beholdere
- Skab et behageligt arbejdsklima
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Affaldsbeholder |
| Materiale | PTFE |
| Antal kanaler | 3 x 2,3/3,2 mm OD |
| Til brug med (applikation) | HPLC bortskaffelsessystemer |
| Type | Sikkerhedsaffaldshætte |
| Farve | Sort |