Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætte, S50, Type 3
Artikelnummer. 10119164 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Stopper nummer:
S50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stopper nummer Pakningsstørrelse
10119164 S50 Hver
1 options
Artikelnummer. 10119164 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 108025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00 DKK
    825.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.32 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flydende affald. For maksimal beskyttelse og effektivt arbejde med farligt affaldsvæske. Tilbyder flere muligheder for at forbinde forskellige rør- og kapillarstørrelser.
  • 360° frit drejende PTFE krop, modstandsdygtig over for aggressive medier
  • Udstødningsfiltersystem mod skadelige dampe
  • Fittings og rørforbindelser i forskellige størrelser
  • Fleksibelt system
  • Tidsbesparelse ved at skifte affaldsbeholdere, mens rørene er fastgjort
  • Laboratoriesikkerhed, tekniske beskyttelsesforanstaltninger, optimal beskyttelse ved indsamling af flydende affald
  • Omkostningseffektivitet
  • Stort udvalg af tilbehør, valgfrit: tragtbrug, niveaukontrol forhindrer overfyldte beholdere
  • Kæmpe portefølje af trådstørrelser velegnet til affaldsbeholdere fra forskellige producenter
  • Sikker bortskaffelse af HPLC-affald
  • Høj arbejdsydelse
  • Personlig beskyttelse, undgå hudkontakt med organiske opløsningsmidler, arbejdssikkerhed, ergonomi
  • Forseglede flasker og beholdere
  • Skab et behageligt arbejdsklima
Spezifikation
Til brug med (udstyr) Affaldsbeholder
Materiale PTFE
Antal kanaler 2 x 2,3/3,2 mm overdiameter, 1 x 5 til 11,5 mm indretning
Til brug med (applikation) HPLC bortskaffelsessystemer
Farve Blå
Stopper nummer S50
Produkttype Sikkerhedsaffaldshætte
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.