missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-5-Tert-butoxy-4-(3-((s)-1,5-di-tert-butoxy-1,5-dioxopentan-2-yl)ureido)-5-oxopentansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-5-Tert-butoxy-4-(3-((s)-1,5-di-tert-butoxy-1,5-dioxopentan-2-yl)ureido)-5-oxopentanoic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H40N2O9/c1-21(2,3)32-17(28)13-11-15(19(30)34-23(7,8)9)25-20(31)24-14(10-12-16(26)27)18(29)33-22(4,5)6/h14-15H,10-13H2,1-9H3,(H,26,27)(H2,24,25,31)/t14-,15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 488.2734 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?