Få mere at vide
(S)-5'-S-[4-Methoxy-4-oxo-3-[(trifluoracetyl)amino]butyl]-5'-thioadenosin, TRC
Artikelnummer. 30478806
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30478806 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30478806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3319355MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-5'-S-[4-Methoxy-4-oxo-3-[(trifluoroacetyl)amino]butyl]-5'-thioadenosine
CAS 100804-01-1
Molekylær formel C17H21F3N6O6S
Mængde 5 mg
Synonym L-Homocysteine, Adenosine Deriv.
InChI formel InChI=1S/C17H21F3N6O6S/c1-31-15(29)7(25-16(30)17(18,19)20)2-3-33-4-8-10(27)11(28)14(32-8)26-6-24-9-12(21)22-5-23-13(9)26/h5-8,10-11,14,27-28H,2-4H2,1H3,(H,25,30)(H2,21,22,23)/t7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
SMIL O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CSCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C(F)(F)F)=O)N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2
IUPAC navn methyl S-(((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)-N-(2,2,2-trifluoracetyl)-L-homocysteinat
Molekylvægt (g/mol) 494.45
Formel vægt 494.12