Få mere at vide
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate, 95%
Artikelnummer. 10570342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10570342 1 g Glasflaske 1g
10540532 5 g Glasflaske 5g
10389043 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51693-17-5 | C12H15NO4S | 269.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51693-17-5
Molekylær formel C12H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 269.32
MDL nummer MFCD00274229,MFCD00274229
InChI nøgle AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
IUPAC navn [(2S)-5-oxopyrrolidin-2-yl]methyl-4-methylbenzen-1-sulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122°C to 129°C
Farve Beige til farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand + 8.50 (20.00°C 589nm,(c=1,C2H5OH))
Specifik rotation + 8.5
Formel vægt 269.31
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.