Få mere at vide
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon, 98%
Artikelnummer. 11456850
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456850 5 g 5g
11374975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18359.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1086.30 DKK
    933.65 DKK / 5g
    Spare 152.65 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon tjener som en byggesten i syntesen af (R)- og (S)-diaminovalerianesyrer1 og af 5-azasemicorrin bidentate nitrogenligander til enantioselektiv katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon tjener som en byggesten i syntesen af (R)- og (S)-diaminovalerianesyrer1 og af 5-azasemicorrin bidentate nitrogenligander til enantioselektiv katalyse.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17342-08-4
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00077792
InChI nøgle HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
PubChem CID 643511
IUPAC navn (5S)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-on
SMIL C1CC(=O)NC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 78 °C til 82 °C
Kogepunkt 147 °C til 149 °C (0,06 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 4657914
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +30° (c=2 i ethanol)
Formel vægt 115.13
Procent renhed 98%