Få mere at vide
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374975
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374975 1 g 1g
11456850 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18359.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon tjener som en byggesten i syntesen af (R)- og (S)-diaminovalerianesyrer1 og af 5-azasemicorrin bidentate nitrogenligander til enantioselektiv katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon tjener som en byggesten i syntesen af (R)- og (S)-diaminovalerianesyrer1 og af 5-azasemicorrin bidentate nitrogenligander til enantioselektiv katalyse.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17342-08-4
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00077792
InChI nøgle HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
PubChem CID 643511
IUPAC navn (5S)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-on
SMIL C1CC(=O)NC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Kogepunkt 147°C to 149°C (0.06 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 4657914
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +30° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 115.13
Procent renhed 98%