Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 78 °C til 86 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotationstilstand | +30° (20 °C c=2,C2H5OH) |
| Vis mere |