Få mere at vide
(S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanon, TRC
Artikelnummer. 30409003
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30409003 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30409003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699590100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone
CAS 78508-96-0
Molekylær formel C5H6O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
SMIL C1=CC(=O)O[C@@H]1CO
IUPAC navn (2S)-2-(hydroxymethyl)-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Formel vægt 114.0317