Få mere at vide
(S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312717
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312717 250 mg 250mg
11302717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11919.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 78508-96-0 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
(S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanon anvendes til fremstilling af delvist mættede heterocykler via en diastereoselektiv ringkædedannelse. Det bruges også til syntese af (1R,3S)-cis-chrysanthemsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanon anvendes til fremstilling af delvist mættede heterocykler via en diastereoselektiv ringkædedannelse. Det bruges også til syntese af (1R,3S)-cis-chrysanthemsyre.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78508-96-0
Molekylær formel C5H6O3
Molekylvægt (g/mol) 114.1
MDL nummer MFCD00075370
InChI nøgle AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---5-hydroxymethyl-2 5h-furanone, s-5-hydroxymethyl furan-2 5h-one, 2s-2-hydroxymethyl-2h-furan-5-one, 2 5h-furanone, 5-hydroxymethyl-, 5s, 5s-5-hydroxymethyl-5h-furan-2-one, pubchem7063, s-5-hydroxy-2-penten-4-olide, 5-hydroxymethyl-2 5h-furanone #, 5beta-hydroxymethyl furan-2 5h-one
PubChem CID 10176122
IUPAC navn (2S)-2-(hydroxymethyl)-2H-furan-5-on
SMIL C1=CC(=O)OC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
Smeltepunkt 34°C to 43°C
Mængde 250 mg
Beilstein 3537455
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −148° (c=1.4 in Water)
Formel vægt 114.1
Procent renhed 98%