Få mere at vide
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457158
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16457158 10 mg
16423187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16457158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16713A
MedChemExpress (S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride is a potent and specific AMPAR agonist.
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride is a potent and specific AMPAR agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1321546-70-6
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H9ClFN3O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (5S)-Fluorowillardiine hydrochloride (S)-5-Fluorowillardiine hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 6.67 mg/mL (26.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC([C@@H](N)CN1C=C(F)C(NC1=O)=O)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 253.62
Formel vægt 253.62
Procent renhed 98.06%