Få mere at vide
(S)-5-Chloro Naproxen, TRC
Artikelnummer. 30358996
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30358996 2.5 g 2.5g
30349523 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30358996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3697152.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89617-86-7
Molekylær formel C14 H13 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 264.7
Synonym (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. B (EP), 5-Chloronaproxen
IUPAC navn (2S)-2-(5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1Cl)[C@H](C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Chloronaproxen)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Formel vægt 264.0553