Learn More
(S)-5-Chloro Naproxen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Chloronaproxen) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| Formel vægt | 264.0553 |