missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-5-Chloro-Alpha-(cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-Alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, TRC

Artikelnummer. 30362722
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362722 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36613010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-5-Chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-alpha-(trifluoro-methyl)benzenemethanol
CAS 173676-60-3
Molekylær formel C21 H19 Cl F3 N O2
Mængde 10 mg
Synonym (S)-5-Chloro-α-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-α-(trifluoro-methyl)benzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C21H19ClF3NO2/c1-28-17-7-4-15(5-8-17)13-26-19-9-6-16(22)12-18(19)20(27,21(23,24)25)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14,26-27H,2-3,13H2,1H3/t20-/m0/s1
SMIL COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2[C@@](O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F)cc1
IUPAC navn (2S)-2-[5-chloro-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 409.83
Formel vægt 409.1056
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.