Få mere at vide
(S)-5-Chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-alpha-(trifluoro-methyl)benzenemethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17963406
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17963406 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17963406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0919.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-5-Chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-alpha-(trifluoro-methyl)benzenemethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-5-Chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-alpha-(trifluoro-methyl)benzenemethanol
CAS 173676-60-3
Analyt- eller komponentnavne (S)-5-Chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-alpha-(trifluoro-methyl)benzenemethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H19 Cl F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (S)-5-Chloro-α-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-α-(trifluoro-methyl)benzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C21H19ClF3NO2/c1-28-17-7-4-15(5-8-17)13-26-19-9-6-16(22)12-18(19)20(27,21(23,24)25)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14,26-27H,2-3,13H2,1H3/t20-/m0/s1
SMIL COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2[C@@](O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F)cc1
IUPAC navn (2S)-2-[5-chloro-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 409.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 409.1056 g/mol