Få mere at vide
(S)-5-Chloro-a-(cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-a-(trifluoromethyl)benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-5-Chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-alpha-(trifluoro-methyl)benzenemethanol |
| CAS | 173676-60-3 |
| Molekylær formel | C21 H19 Cl F3 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-5-Chloro-α-(2-cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-α-(trifluoro-methyl)benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClF3NO2/c1-28-17-7-4-15(5-8-17)13-26-19-9-6-16(22)12-18(19)20(27,21(23,24)25)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14,26-27H,2-3,13H2,1H3/t20-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2[C@@](O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-[5-chloro-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.83 |
| Formel vægt | 409.1056 |