Få mere at vide
(S)-5-Bromo Naproxen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Bromonaproxen) |
| CAS | 84236-26-0 |
| Molekylær formel | C14 H13 Br O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. C (EP), 5-Bromonaproxen |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1Br)[C@H](C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(5-bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.16 |
| Formel vægt | 308.0048 |